Salicylsyra ≥99.5%
Leverantör: TCI
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:69-72-7
:
Formel:(HO)C₆H₄CO₂H
MDL-nummer:MFCD00002439
:138.12 g/mol
Merck Index:14,08332
Kokande Pt:211°C
Smält Pt:157…159 °C
Densitet:1,443 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:157 °C
EINECS:200-712-3
:GHS05
:GHS07
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:White powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (Neutralization titration):min. 99.5 %
- Melting point:158.0 to 161.0 deg-C
- Solubility in EtOH (95vol%):transparency