Orders LinkContactUsLinkComponent
Isooktan ≥99.0%
Brännbar
Irriterande
Hälsa
Miljö
Leverantör:   TCI
Isooktan ≥99.0%
Leverantör:  TCI
Certificates
Isooktan ≥99.0%
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
  • CAS-nummer:540-84-1
  • Formel:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
  • MDL-nummer:MFCD00008943
  • Molecular Weight:114.23 g/mol
  • Merck Index:14,05193
  • Kokande Pt:99°C
  • Smält Pt:–107 °C
  • Densitet:0,692 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–9°C
  • Flash Pt:-9°C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-759-1
  • FN:1262
  • ADR:3,II
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 99.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle
    25 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - 215,00 kr
    215,00 kr
    1 * 25 mL
       215,00 kr
  • Glass bottle
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 270,00 kr
    270,00 kr
    1 * 500 mL
       270,00 kr