Aceton ≥99.5% för spektrofotometri
Katalog # TCIAA0054-500ML
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.5 %
- Absorbance (330nm):max. 1.000
- Absorbance (340nm):max. 0.100
- Absorbance (350nm):max. 0.020
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:58.08 g/mol
Merck Index:14,00066
Kokande Pt:56°C
Smält Pt:–95°C
Densitet:0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–20°C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-662-2
FN:1090
ADR:3,II
REACH:01-2119471330-49
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:67-64-1
Formel:CH₃COCH₃
MDL-nummer:MFCD00008765