Natriumhydroxid concentrate for dilution to 0.5 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
84597.600
:
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:210 mL
- Seq:2545
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.4998 0.5002 mol/l
:
:40 g/mol
:>105 °C (1013 hPa)
:1,327 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:8,II
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:215-185-5
:1824
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548