Saltsyra concentrate for dilution to 0.5 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
84589.600
:
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:210 mL
- Seq:2545
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.4998 - 0.5002 mol/l
:
:8,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:36.46 g/mol
:231-595-7
:1789
:GHS07
:GHS05
:Omgivande
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324