Orders LinkContactUsLinkComponent
Murexide
Murexide
Leverantör:   TCI
Murexide
Leverantör:  TCI
Certificates
Murexide
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • CAS-nummer:3051-09-0
  • Formel:C₈H₈N₆O₆
  • MDL-nummer:MFCD00012777
  • Molecular Weight:284.19 g/mol
  • Merck Index:14,06306
  • Smält Pt:300 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:221-266-6
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
  • Lambda max.:
    520.0 to 524.0 nm (H2O)
  • Absorbance (E1%1cm):
    min. 350 (H2O, 520.0 to 524.0 nm)
  • Sensitiveness:
    to pass test
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle
    1 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 215,00 kr
    215,00 kr
    1 * 1 g
       215,00 kr
  • Glass bottle
    5 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 310,00 kr
    310,00 kr
    1 * 5 g
       310,00 kr
  • Glass bottle
    25 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 820,00 kr
    820,00 kr
    1 * 25 g
       820,00 kr