ContactUsLinkComponent
Eosin Y ≥90.0% (by UV/Vis)
Eosin Y ≥90.0% (by UV/Vis)
Katalog # TCIAT0037-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
undefined
Eosin Y ≥90.0% (by UV/Vis)
Katalog # TCIAT0037-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
  • Purity (UV-vis method):
    min. 90.0 % (calcd.on dried substance)
  • Lambda max.:
    515.0 to 519.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
  • Drying loss:
    max. 15.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Merck Index:14,03603
Smält Pt:295…296 °C
 :691.86 g/mol
EINECS:241-409-6
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:17372-87-1
Formel:C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00005040