Ditizon ≥85.0% (by UV/Vis)
Katalog # TCIAD0949-25G
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Red to Dark blue to Black powder to crystal
- Purity (UV-vis method):min. 85.0 %
- abs-ratio (a/b):min. 1.55 (E620/E450)
- Suitability test:to pass test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:256.33 g/mol
Merck Index:14,03377
Kokande Pt:406 °C (1013 hPa)
Smält Pt:169°C
EINECS:200-454-1
:GHS07
:GHS08
CAS-nummer:60-10-6
Formel:C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
MDL-nummer:MFCD00003025