Natriumtiosulfat concentrate for dilution to 0.01 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Catalog # 84598.600
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:60 mL
- Seq:2385
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.00998 - 0.01020 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:158.11 g/mol
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-867-5
CAS-nummer:7772-98-7
Formel:Na₂S₂O₃
MDL-nummer:MFCD00003499