Benzyl nicotinate ≥98.0%
Katalog # TCIAN0083-25G
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:White to Light yellow to Light orange powder to lump
- Purity (GC):min. 98.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:213.24 g/mol
Merck Index:14,06526
Kokande Pt:189°C
Smält Pt:24 °C
Densitet:1,17 g/cm³ (20 °C)
EINECS:202-332-3
:GHS07
CAS-nummer:94-44-0
Formel:C₁₃H₁₁NO₂
MDL-nummer:MFCD00023584