ContactUsLinkComponent
Benzyl nicotinate ≥98.0%
Irriterande
Benzyl nicotinate ≥98.0%
Katalog # TCIAN0083-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
undefined
Irriterande
Benzyl nicotinate ≥98.0%
Katalog # TCIAN0083-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to Light yellow to Light orange powder to lump
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :213.24 g/mol
Merck Index:14,06526
Kokande Pt:189°C
Smält Pt:24 °C
Densitet:1,17 g/cm³ (20 °C)
EINECS:202-332-3
 :GHS07
CAS-nummer:94-44-0
Formel:C₁₃H₁₁NO₂
MDL-nummer:MFCD00023584