Etidiumbromid
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # RC-049
Leverantör: G-Biosciences
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: 3,8-Diamino-5-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid
- CAS-nummer:1239-45-8
- Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
- MDL-nummer:MFCD00011724
- Molecular Weight:394.31 g/mol
- Merck Index:13,04751
- Kokande Pt:72 °C (0,1 mmHg)
- Smält Pt:261…264 °C
- Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:<100 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:214-984-6
- FN:2811
- ADR:6.1,I
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g