Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Dietylftalat
Dietylftalat ≥99.0%
Dietylftalat ≥99.0%
:
TCI
Dietylftalat ≥99.0%
:
TCI
:
84-66-2
:
:
C₁₂H₁₄O₄
:
MFCD00009111
:
222.24 g/mol
:
14,07371
:
296°C
:
–41°C
:
1,12 g/cm³ (20 °C)
:
162°C (closed cup)
:
201-550-6
:
GHS07
:
Omgivande
Appearance:
Colorless clear liquid
Purity (GC):
min. 99.0 %
Manual Synthetic Organic Chemistry and Materials Chemistry