ContactUsLinkComponent
Jod concentrate for dilution to 0.05 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Jod concentrate for dilution to 0.05 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Catalog # 84591.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Jod concentrate for dilution to 0.05 mol i vattenlösning, ConvoL NORMADOSE® volumetrisk lösning
Catalog # 84591.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass ampoule
  • Förp.:
    30 mL
  • Seq:
    2345
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.04998 - 0.05002 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :253.81 g/mol
 :Dose for preparation of 1 litre of solution.
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-442-4
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355