Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyd ≥90.0%
Brännbar
Irriterande
Hälsa
Leverantör:   TCI
Paraformaldehyd ≥90.0%
Leverantör:  TCI
Certificates
Paraformaldehyd ≥90.0%
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Polyoxymethylene
  • CAS-nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-nummer:MFCD00133991
  • Merck Index:14,07025
  • Kokande Pt:135 - 136 °C (13 -rr)
  • Smält Pt:123 °C
  • Densitet:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:70 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • FN:2213
  • ADR:4.1,III
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White powder to crystal
  • Purity (Sodium Sulfite Method):
    min. 90.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle
    25 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 230,00 kr
    230,00 kr
    1 * 25 g
       230,00 kr
  • Glass bottle
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 405,00 kr
    405,00 kr
    1 * 500 g
       405,00 kr