ContactUsLinkComponent
Koppar(II)acetat monohydrat ≥95.0%
Koppar(II)acetat monohydrat ≥95.0%
Leverantör:  TCI
Certifikat
undefined
Koppar(II)acetat monohydrat ≥95.0%
Leverantör:  TCI
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Blue to Dark blue powder to crystal
  • Purity (Chelometric Titration):
    min. 95.0 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information