ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, oil repellent, ActivArmr® Hycron®
 :  Ansell
undefined
Industrial gloves, oil repellent, ActivArmr® Hycron®
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • ANSE27-600/10
  • ANSE27-805/9
  • ANSE27-600/8
  • ANSE27-805/11
  • ANSE27-810/10
  • ANSE27-600/9
  • ANSE27-607/11
  • ANSE27-600/11
  • ANSE27-607/10
  • ANSE27-607/8
  • ANSE27-607/9
  • ANSE27-805/10
  • Modell:
  • 27-600
  • 27-805
  • 27-600
  • 27-805
  • 27-810
  • 27-600
  • 27-607
  • 27-600
  • 27-607
  • 27-607
  • 27-607
  • 27-805
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Yta:
  • ¾ dipped
  • Fully coated
  • ¾ dipped
  • Fully coated
  • Fully coated
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • Fully coated
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Skyddskrage
  • Stickad mudd
  • Skyddskrage
  • Skyddskrage
  • Stickad mudd
  • Skyddskrage
  • Stickad mudd
  • Skyddskrage
  • Skyddskrage
  • Skyddskrage
  • Skyddskrage
  • EN standard:
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • EN 388 (4121B)
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +