VWR® VisiScope® 200, Upright microscopes
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Pålitliga, avancerade mikroskop för utbildningsändamål. Rekommenderas särskilt för gymnasieskolor.
- Belysningssystem med justerbar intensitet
- Stor öppning bakom den roterande revolvern kan användas som handtag
- De optiska komponenterna är behandlade för att förhindra uppkomst av mögel och svamp
Certifications: Objektiven följer DIN-standarderna. Strikta kontroller av material- och produktionsprocesser optimerade av ISO 9001:2008-kvalitetssystem.
Delivery: Supplied ready to use with eyepieces, objectives and multi-plug external power supply.
Specifications
- Catalog No:
- 630-3294
- 630-3293
- 630-3292
- 630-3291
- 630-3295
- Modell:
- ML224 PL
- TL224 PL
- BL214 PL
- BL224 PL
- ML214 PL
- Kontrasteringsteknik:
- Ljusfält
- Ljusfält
- Ljusfält
- Ljusfält
- Ljusfält
- Huvud:
- 30° lutning, vridbart 360°
- 30° lutning, vridbart 360°
- 30° lutning, vridbart 360°
- 30° lutning, vridbart 360°
- 30° lutning, vridbart 360°
- Okular:
- WF 10×/18 mm
- WF 10×/18 mm
- WF 10×/18 mm
- WF 10×/18 mm
- WF 10×/18 mm
- Revolver:
- 4 lägen
- 4 lägen
- 4 lägen
- 4 lägen
- 4 lägen
- Objektiv:
- N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
- N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
- N-plan HC 4×, 10×, 40×, 60×
- N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
- N-plan HC 4×, 10×, 40×, 60×
- Objektbord:
- 125×115 mm (movement: 70×30 mm)
- 125×115 mm (movement: 70×30 mm)
- 125×115 mm (movement: 70×30 mm)
- 125×115 mm (movement: 70×30 mm)
- 125×115 mm (movement: 70×30 mm)
- Kondensor:
- Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
- Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
- Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
- Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
- Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
- Fokussystem:
- Koaxial grov- och fininställning
- Koaxial grov- och fininställning
- Koaxial grov- och fininställning
- Koaxial grov- och fininställning
- Koaxial grov- och fininställning
- Belysning:
- LED (3 W)
- LED (3 W)
- LED (3 W)
- LED (3 W)
- LED (3 W)
- W×D×H:
- 235×290×370 mm
- 235×290×370 mm
- 235×290×370 mm
- 235×290×370 mm
- 235×290×370 mm
- Vikt:
- 6,5 kg
- 6,5 kg
- 6,5 kg
- 6,5 kg
- 6,5 kg