Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
Leverantör:   VITLAB
Measuring scoops
Leverantör:  VITLAB
Certificates
Measuring scoops
Measuring scoops
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PP, coloured. With precision formed filling edge and comfortable, stable handle.
  • Also suitable as weighing scoops
  • Easily readable volume quantities visible on the upper side of the handle
  • Food-safe product according to EC Directive No. 10/2011
Product Family Options
SET
Produktinformation
  • Kapacitet
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • 231-0562
    Set of 8 coloured scoops (white, red, grey, black, yellow, dark blue, light blue, green)
    Set of 8 coloured scoops (white, red, grey, black, yellow, dark blue, light blue, green)
    100 ml
    Blandade
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 1 Items
       315,00 kr
Produktinformation
  • Kapacitet
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • 100 ml
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 12 Items
       415,00 kr
  • 100 ml
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 12 Items
       415,00 kr
  • 100 ml
    Grå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 12 Items
       415,00 kr
  • 100 ml
    Svart
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 12 Items
       415,00 kr
  • 100 ml
    Mörkblå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 12 Items
       415,00 kr
  • 100 ml
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 12 Items
       415,00 kr
  • 100 ml
    Ljusblå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 12 Items
       415,00 kr