Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Elektroder
Elektroder, andra
Accessory for double platinum electrode
Accessory for double platinum electrode
Accessory for double platinum electrode
Katalog # 662-1375
Leverantör:
SI ANALYTICS
Expandera bilden
Accessory for double platinum electrode
Katalog # 662-1375
Leverantör:
SI ANALYTICS
Specifikationer
Typ:
L 1 NN
Beskrivning:
Connecting cable, electrode plug, 2×4 mm banana plug (N), with 1 m coax. cable
Förp.:
1 m