Swabs in tubes
Catalog # KIMA23117
Supplier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Specifications
- Ø:12 mm
- Beskrivning:Svabba i tub med etikett och plastpinne
- Längd:140 mm
- Material:PP
- Seq:01
- Förp.:100
Specifications
About this item
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904