ContactUsLinkComponent
Blood collection tubes, K3EDTA, EMOPLASTIK®
  KIMA18553
Blood collection tubes, K3EDTA, EMOPLASTIK®
  KIMA18553
  • Ø:
    13 mm
  • Volym:
    3 ml
  • Beskrivning:
    Blood Collection tube, EMOPLASTIK®
  • Längd:
    75 mm
  • Material:
    PP
  • Lock, färg:
    Grön
  • Förp.:
    1.000
  • Additiv:
    K3EDTA anticoagulant
Polypropylene test tube with cap.
  • K3 EDTA for 5 ml of blood
  • Non sterile
  • With writing area