Drum funnels
Leverantör: NEW PIG
Gå till:
Om denna produkt
Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
- Allows access to ³/₄" bung for use of liquid-level gauge
- Level inside surface allows easy draining of containers, parts or filters
- Zigzag ridges prevent splashes and catch parts or tools
These large diameter funnels covers entire drum top to minimize drips and spills.
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
- Allows access to ³/₄" bung for use of liquid-level gauge
- Level inside surface allows easy draining of containers, parts or filters
- Zigzag ridges prevent splashes and catch parts or tools
These large diameter funnels covers entire drum top to minimize drips and spills.
Product Family Options
Produktinformation
Accessories
Produktinformation
- Katalog #LängdTillgänglighetPrice
- Popup-fyllningsmätare för trumma, hindrar överfyllnadPopup-fyllningsmätare för trumma, hindrar överfyllnadNEWPDRM245127 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LängdTillgänglighetPrice
- Popup-fyllningsmätare för trumma, hindrar överfyllnadPopup-fyllningsmätare för trumma, hindrar överfyllnadNEWPDRM317279,4 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 490,00 kr