4-(2-Pyridylazo)resorcinol för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.41016.0005
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Melting Point:187 - 189 °C
- Molar Mass:215.21 g/mol
- Synonyms:4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
- Hill Formula:C11H9N3O2
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:215.21 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:214-528-6
CAS-nummer:1141-59-9
Formel:C₁₁H₉N₃O₂
MDL-nummer:MFCD00044237