Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
4-Aminophenylmercury acetate
4-Aminophenylmercury acetate ≥90%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
4-Aminophenylmercury acetate ≥90%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
164610-700
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
4-Aminophenylmercury acetate ≥90%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
164610-700
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
700 mg
Seq:
2795
:
:
Omgivande
:
228-497-1
:
2025
:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS08
:
GHS09
:
6283-24-5
:
C₈H₉HgNO₂