ContactUsLinkComponent
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate för syntes
Catalog # 8.14501.0050
Supplier:  Merck
CAS Number:  
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate för syntes
Catalog # 8.14501.0050
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    50 g
  • Seq:
    3368
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance):
    ≥ 98.0 %
  • Water (K. F.):
    9.0 - 11.0 %
  • Identity (IR):
    passes test
Specification Test Results
About this item
 :
 :184.57 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:241-935-6
CAS Number:1089719-72-1
 :15484-44-3
Formula:C₂H₄ClNaO₃S.H₂O
MDL Number:MFCD00007531