Herbicid referensstandard, 4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid (2,4-DB) 100 µg/ml in acetonitrile
Katalog # EHERXA11980000AL
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 mL
- CAS-nr:94-82-6
- Beskrivning:4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid (2,4-DB) 100 µg/ml in acetonitrile
- Formel:C₁₀H₁₀Cl₂O₃
- Benämning:4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid (2,4-DB)