Carmine, Sigma-Aldrich®
Katalog # C6152-25G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:492.389 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:215-724-4
CAS-nummer:1390-65-4
:MFCD00167031
Formel:C₂₂H₂₀O₁₃
MDL-nummer:MFCD00167028