ContactUsLinkComponent
Flourescein dinatriumsalt
Flourescein dinatriumsalt
  EHERC13750000
 :  
undefined
Flourescein dinatriumsalt
  EHERC13750000
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
 :
 :376.28 g/mol
 :13,04185
 :> 300 °C
 :1,601 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :208-253-0
 :518-47-8
 :C₂₀H₁₀Na₂O₅
 :MFCD00167039