ContactUsLinkComponent
Hydrometer
  WITG8.561.018
undefined
Hydrometer
  WITG8.561.018
  • Temperaturområde:
    0 - 60 °C
  • Beskrivning:
    Hydrometer
  • Längd:
    160 mm
  • Referenstemperatur:
    20 °C
  • Indelning:
    0,001 g/cm³
  • Förp.:
    1
  • Mätområde:
    1,600 - 1,660 g/cm³
Hydrometer (areometer) for the determination of small quantities of liquids in light and heavy liquids specific gravity.