Valideringsstandard för Spectroquant®, Supelco®
1.19302.0001
: Merck
:
- Förp.:1
- Beskrivning:Spectroquant® valideringsstandard för Spectroquant® Multy och Spectroquant® Move 100 colorimeter
Designad för att försäkra användaren om noggrannheten och tillförlitligheten hos Spectroquant® Multy och Spectroquant® Move 100 kolorimetrar.
: Kitet innehåller sju förseglade celler inkluderad en zero cell och stabila färgade lösningar för mätning av absorption vid 430, 530, 560, 580, 610 och 660 nm, certifikat och instruktioner.