2-Nitrocinnamaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.18597.0010
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:10 g
- Seq:3236
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:126 - 129 °C
- Molar Mass:177.15 g/mol
- Hill Formula:C9H7NO3
- Chemical Formula:2-(NO2)C6H4CH=CHCHO
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:177.16 g/mol
EINECS:215-988-0
CAS-nummer:1466-88-2
Formel:C₉H₇NO₃
MDL-nummer:MFCD00007188