Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Alcian blue
Alcian blue 8GX
Alcian blue 8GX
MOLE59508864-10G
:
Molekula
:
Alcian blue 8GX
MOLE59508864-10G
:
Molekula
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
10 g
Seq:
3236
:
:
1298.86 g/mol
:
251-705-7
:
GHS07
:
Omgivande
:
33864-99-2
:
75881-23-1
:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
:
MFCD00010720