(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride för syntes
8.18511.0005
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 g
- Seq:3173
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:326 - 338 °C
- Molar Mass:413.88 g/mol
- Synonyms:Triphenyl-4-cyanobenzylphosphonium chloride
- Hill Formula:C26H21ClNP
:
:413.89 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:20430-33-5
:C₂₆H₂₁ClNP
:MFCD00011752