5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine), Millipore®
Katalog # 343333-50
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:50 mg
- Seq:2370
Specifikationer
Om denna produkt
:
:246.19 g/mol
EINECS:200-072-5
FN:2811
ADR:6.1,III
CAS-nummer:50-91-9
Formel:C₉H₁₁FN₂O₅
MDL-nummer:MFCD00006530