ContactUsLinkComponent
Bly(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
Katalog # 307227.0500
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Bly(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
Katalog # 307227.0500
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :331.21 g/mol
EINECS:233-245-9
FN:3082
ADR:9,III
 :GHS08
 :GHS09
CAS-nummer:10099-74-8
Formel:Pb(NO₃)₂
MDL-nummer:MFCD00011153