n-Heptan 95%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:142-82-5
:
Formel:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL-nummer:MFCD00009544
:100.20 g/mol
Merck Index:14,4659
Kokande Pt:97…99 °C
Smält Pt:–91 °C
Densitet:0,684
Flash Pt:–4 °C (25 °F)
EINECS:205-563-8
FN:1206
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande