ContactUsLinkComponent
Kongoröd
Kongoröd
Catalog # EHERC12965400
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Kongoröd
Catalog # EHERC12965400
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
Specifications
About this item
 :
 :696.67 g/mol
Merck Index:12,02562
Melting Pt:> 360 °C
EINECS:209-358-4
 :GHS08
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:573-58-0
Formula:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MDL Number:MFCD00004028