Orders LinkContactUsLinkComponent
Tray
Tray
155×95×24 mm
Katalog # TSLA73034
Tray
Katalog # TSLA73034
Tray
155×95×24 mm
Price
6 850,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Trays made of quartz.
  • Temperature resistance up to +1050 °C
  • Highly resistant to chemicals
Specifikationer
  • B×D×H:
    155×95×24 mm