Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital stopwatch, Stratos® 2
Digital stopwatch, Stratos® 2
Digitala stoppur, Stratos 2, Svart, 66×21×70 mm
Katalog # 609-1117
Leverantör:   HANHART
Digital stopwatch, Stratos® 2
Katalog # 609-1117
Leverantör:  HANHART
Digital stopwatch, Stratos® 2
Digital stopwatch, Stratos® 2
Digitala stoppur, Stratos 2, Svart, 66×21×70 mm
Price
870,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Weight: 62 g
  • Seven digit LCD display (numeral height 6,5 mm)
  • Start/stop and reset function
  • Addition/split/dual measurement
  • Measuring range: 1/100 seconds
Leveransinformation: Supplied with button cell SR 54.
Specifikationer
  • Färg:
    Svart
  • Beskrivning:
    Digitala stoppur, Stratos 2
  • B×D×H:
    66×21×70 mm