Orders LinkContactUsLinkComponent
Scraper, Ayre
Ayre-skrapa, PSA, bredd 18 mm, 180 mm
  LPIT133012
Scraper, Ayre
  LPIT133012
Scraper, Ayre
Scraper, Ayre
Ayre-skrapa, PSA, bredd 18 mm, 180 mm
1 425,00 kr
1 * 1.000 Items
PS, white.
 : *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
  • Beskrivning:
    Ayre-skrapa, PSA, bredd 18 mm
  • Längd:
    180 mm