Staining jars acc.to Hellendahl
Katalog # LPIT290417
Leverantör: LP ITALIANA
Specifikationer
- Beskrivning:Staining jar, Hellendahl type
- B×D×H:58×53,5×86 mm
- Förp.:4
Specifikationer
Om denna produkt
Jar made of TPX.
It hold up to 16 microscopic slides.