ContactUsLinkComponent
Staining jars acc.to Hellendahl
Staining jars acc.to Hellendahl
Katalog # LPIT290417
Leverantör:  LP ITALIANA
undefined
Staining jars acc.to Hellendahl
Katalog # LPIT290417
Leverantör:  LP ITALIANA
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Staining jar, Hellendahl type
  • B×D×H:
    58×53,5×86 mm
  • Förp.:
    4
Specifikationer
Om denna produkt
Jar made of TPX.
It hold up to 16 microscopic slides.