Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets, square
Wire baskets, square
Wire baskets, square
Certificates
Wire baskets, square
Wire baskets, square
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
These square baskets are made of stainless steel. Designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Reinforced edges
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • 160×160×160 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 925,00 kr
    1 925,00 kr
    1 * 1 Items
       1 925,00 kr
  • 200×200×200 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 375,00 kr
    2 375,00 kr
    1 * 1 Items
       2 375,00 kr