Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmalabels
Leverantör:   Sampling Systems
Pharmalabels
Leverantör:  Sampling Systems
Certificates
Pharmalabels
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
  • Medium strength adhesion
  • Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
 : FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Product Family Options
Standard QC labels
Produktinformation
  • Material
    Färg
    Mått
    Tillgänglighet
    Price
  • SAMP8220P-01
    Kvalitetskontrolletiketter
    Kvalitetskontrolletiketter
    Papper
    Röd
    95×95 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 325,00 kr
  • SAMP8220P-02
    Kvalitetskontrolletiketter
    Kvalitetskontrolletiketter
    Papper
    Grön
    95×95 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 325,00 kr
  • SAMP8220P-03
    Kvalitetskontrolletiketter
    Kvalitetskontrolletiketter
    Papper
    Gul
    95×95 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 325,00 kr
  • SAMP8220P-04
    Kvalitetskontrolletiketter
    Kvalitetskontrolletiketter
    Papper
    Blå
    95×95 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 325,00 kr
  • SAMP8220P-05
    Kvalitetskontrolletiketter
    Kvalitetskontrolletiketter
    Papper
    Svart
    95×95 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 325,00 kr
  • SAMP8220P-06
    Kvalitetskontrolletiketter
    Kvalitetskontrolletiketter
    Papper
    Vit
    95×95 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 325,00 kr
Large QC labels
Produktinformation
  • Material
    Färg
    Mått
    Tillgänglighet
    Price
  • SAMP8220P-001
    Kvalitetskontrolletiketter
    Kvalitetskontrolletiketter
    Papper
    Röd
    150×150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 575,00 kr
  • 300-0556
    Pharma labels
    Pharma labels
    Papper
    Grön
    150×150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 1 Items
       1 575,00 kr
  • SAMP8220P-003
    Kvalitetskontrolletiketter
    Kvalitetskontrolletiketter
    Papper
    Gul
    150×150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 575,00 kr
  • 300-0557
    Pharma labels
    Pharma labels
    Papper
    Blå
    150×150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 1 Items
       1 575,00 kr
  • 300-0558
    Pharma labels
    Pharma labels
    Papper
    Svart
    150×150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 1 Items
       1 575,00 kr
  • SAMP8220P-006
    Kvalitetskontrolletiketter
    Kvalitetskontrolletiketter
    Papper
    Vit
    150×150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Rulle
    1 * 1 Rulle - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 1 Rulle
       1 575,00 kr