Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type
Imhoff-kon, 1 000 ml, med kran
Katalog # WITG2.936.000
Leverantör:   witeg Labortechnik
Sedimentation cones, Imhoff type
Katalog # WITG2.936.000
Leverantör:  witeg Labortechnik
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Imhoff-kon, 1 000 ml, med kran
Price
4 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
  • Graduated
  • With NS stopcock
  • Very good temperature and chemical resistance
Specifikationer
  • Typ:
    med kran
  • Beskrivning:
    Imhoff-kon, 1 000 ml
  • Cat. No.:
    WITG2.936.000
  • Gradering:
    0–2
    2–10
    10–40
    40–100
    100 - 1000
  • Indelning:
    0,1 ml
    0,5 ml
    1 ml
    2 ml
  • Tolerans:
    0,1 (±ml)
    0,5 (±ml)
    1 (±ml)
    2 (±ml)