Tissue stainer, MSM/24
Vävnadsfärgare, MSM/24, 30
Katalog # SLEE12000205
Leverantör: Slee
Gå till:
Product Details & Documents
The MSM/24 carousel stainer with increased user safety with fume extraction efficiently eliminates hazardous fumes.
- Integrated battery ensuring highest process
- Safety even in environments with frequent power failures
Designed to meet the requirements for routine staining in histology and cytology laboratories.
Leveransinformation: Supplied with operation manual, 24 plastic cuvettes, transport basket (plastic) with 30 standard size micro slides, and main cable.
Specifikationer
- Modell:MSM/24
- Antal objektglas:30
- Beskrivning:Vävnadsfärgare
- Cat. No.:SLEE12000205
- Elektrisk:100 − 240 V/50 − 60 Hz
- Vikt:80 kg
- No. of programs:20
- W×D×H:870×870×700 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Exhaust fan with carbon filterExhaust fan with carbon filterSLEE11000211Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 10 900,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Perspex huvaPerspex huvaSLEE11000220Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 17 900,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Drying stationDrying stationSLEE12000256Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 12 550,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Manual staining platform with six staining jarsManual staining platform with six staining jarsSLEE30030150Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 SET