Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels, Squibb
Separating funnels, Squibb
Leverantör:   witeg Labortechnik
Separating funnels, Squibb
Leverantör:  witeg Labortechnik
Certificates
Separating funnels, Squibb
Separating funnels, Squibb
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Separatory funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, stopcock with economy PTFE-needle valve.
  • Easy to read graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS-hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Items
       1 325,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 1 Items
       1 400,00 kr