Orders LinkContactUsLinkComponent
Cup samplers
Cup samplers
Cup samplers
Cup samplers
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Product Family Options
  • Beskrivning
    Material
    Kapacitet
    Längd
    Ø
  • Koppprovtagare för vätskor
    Rostfritt stål 316
    100 ml
    600 mm
    55 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 375,00 kr
    6 375,00 kr
    1 * 1 Items
       6 375,00 kr
  • Koppprovtagare för vätskor
    Rostfritt stål 316
    100 ml
    1000 mm
    55 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 650,00 kr
    6 650,00 kr
    1 * 1 Items
       6 650,00 kr
  • Koppprovtagare för vätskor
    Rostfritt stål 316
    100 ml
    1500 mm
    55 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 875,00 kr
    6 875,00 kr
    1 * 1 Items
       6 875,00 kr
  • Provtagare med kopp, Jumbo
    Rostfritt stål 316
    500 ml
    1000 mm
    80 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13 025,00 kr
    13 025,00 kr
    1 * 1 Items
       13 025,00 kr
  • Provtagare med kopp, 1500 mm
    Rostfritt stål 316
    500 ml
    1500 mm
    80 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13 375,00 kr
    13 375,00 kr
    1 * 1 Items
       13 375,00 kr
Accessories
  •  
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    Wire
    1 * 1 Items - 735,00 kr
  •  
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    Wire
    1 * 1 Items - 610,00 kr