Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Leverantör:   BOCHEM
Stand bases
Leverantör:  BOCHEM
Certificates
Stand bases
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
 : DIN 12892
Product Family Options
Produktinformation
  • Vikt
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • 1,3 kg
    130×210×6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Items
       415,00 kr
  • 0,8 kg
    100×180×6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 345,00 kr
    345,00 kr
    1 * 1 Items
       345,00 kr
  • 2,0 kg
    160×250×6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 495,00 kr
    495,00 kr
    1 * 1 Items
       495,00 kr
  • 2,2 kg
    150×300×6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 1 Items
       535,00 kr
  • 3,0 kg
    200×315×6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
  • 4,0 kg
    200×315×8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 720,00 kr
    720,00 kr
    1 * 1 Items
       720,00 kr
  • 5,0 kg
    200×315×10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 940,00 kr
    940,00 kr
    1 * 1 Items
       940,00 kr
  • 1,8 kg
    130×210×8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 555,00 kr
    555,00 kr
    1 * 1 Items
       555,00 kr
  • 2,6 kg
    160×250×8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 585,00 kr
    585,00 kr
    1 * 1 Items
       585,00 kr