Bunsenbrännare, patrontyp
Bunsen Usbeck, 1630 °C
451-0156
Nickel plated brass Bunsen burner ideal for heating or sterilising instruments and laboratory glassware.
- Med nålventil för luftreglering
Höjd: 85 mm
Ordering information: Levereras utan patron. Beställ patronen separat.
- Max. temp.:1630 °C
- Beskrivning:Bunsen Usbeck