Buckets, Round, PP
Leverantör: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå till:
Om denna produkt
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
20 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
- FärgKapacitetØHöjdTillgänglighetPrice
- RIXI7-1001-006Bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)Bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)Vit0,6 L190 mm102 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 435 Items1 * 435 Items - 5 725,00 kr5 725,00 kr1 * 435 Items5 725,00 kr
- RIXI7-1001-010Bucket with plastic handle and lid, not UN-approvedBucket with plastic handle and lid, not UN-approvedVit1,0 L131 mm125,5 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 180 Items1 * 180 Items - 3 050,00 kr3 050,00 kr1 * 180 Items3 050,00 kr
- RIXIU-7S-1001-018KBucket with plastic handle and lid, not UN-approvedBucket with plastic handle and lid, not UN-approvedVit1,8 L168,5 mm128 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 180 Items1 * 180 Items - 6 450,00 kr6 450,00 kr1 * 180 Items6 450,00 kr
- RIXIU-7S-1001-020KBucket with plastic handle, not UN-approvedBucket with plastic handle, not UN-approvedVit2,0 L179 mm132 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 120 Items1 * 120 Items - 5 000,00 kr5 000,00 kr1 * 120 Items5 000,00 kr
- RIXI7-1001-036-KTamper proof bucket with plastic handle and lid, not UN-approvedTamper proof bucket with plastic handle and lid, not UN-approvedVit3,6 L192 mm142,5 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.080 Items1 * 1.080 Items - 35 600,00 kr35 600,00 kr1 * 1.080 Items35 600,00 kr
- RIXIU-7S-1001-025KTamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)Vit2,5 L179 mm159 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 120 Items1 * 120 Items - 3 925,00 kr3 925,00 kr1 * 120 Items3 925,00 kr
- RIXIU-7S-1001-030KBucket with plastic handle and lid, not UN-approvedBucket with plastic handle and lid, not UN-approvedVit3,0 L198 mm172 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 120 Items1 * 120 Items - 5 525,00 kr5 525,00 kr1 * 120 Items5 525,00 kr
- RIXI7-1001-050Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approvedTamper proof bucket with plastic handle, not UN-approvedVit5,0 L224 mm191,5 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 90 Items2 325,00 kr
- RIXI7-1001-050-KTamper proof bucket with plastic handle, not UN-approvedTamper proof bucket with plastic handle, not UN-approvedVit5,0 L224 mm191,5 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 900 Items1 * 900 Items - 38 675,00 kr38 675,00 kr1 * 900 Items38 675,00 kr
- RIXI7-5101-055Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approvedBucket with plastic handle and lid, UN-Y approvedVit5,5 L237 mm208 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 80 Items6 900,00 kr
- RIXIU-7S-1001-080KTamper proof bucket with zinced steel handle and lid, not UN-approvedTamper proof bucket with zinced steel handle and lid, not UN-approvedVit8,0 L266 mm212 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 45 Items3 475,00 kr
- RIXI7-5101-110Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approvedBucket with plastic handle and lid, UN-Y approvedVit11,0 L293 mm245 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 40 Items4 475,00 kr
- RIXI7-1001-100-KTamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)Vit10,0 L266 mm262,5 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 480 Items1 * 480 Items - 36 275,00 kr36 275,00 kr1 * 480 Items36 275,00 kr
- RIXI7-1001-100Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)Vit10,0 L266 mm262,5 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 48 Items2 575,00 kr
- RIXI7-5101-180Bucket with plastic handle and lid, UN-X approvedBucket with plastic handle and lid, UN-X approvedVit18,0 L334 mm290 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 180 Items1 * 180 Items - 34 775,00 kr34 775,00 kr1 * 180 Items34 775,00 kr
- RIXI7-2001-180Bucket with carrying handle and handle roller, not UN-approvedBucket with carrying handle and handle roller, not UN-approvedVit18,0 L298 mm298 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 30 Items2 850,00 kr
- RIXI7-1001-200Bucket with metal handle, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)Bucket with metal handle, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)Vit20,0 L326 mm327 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 15 Items1 925,00 kr
- RIXI7-1001-300Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)Vit30,0 L385 mm388 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 750,00 kr
- RIXI7-1001-300-KBucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)Vit30,0 L385 mm388 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 200 Items1 * 200 Items - 45 500,00 kr45 500,00 kr1 * 200 Items45 500,00 kr
- RIXI7-5101-600Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered separately)Vit60,0 L360 mm565 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 125 Items1 * 125 Items - 68 800,00 kr68 800,00 kr1 * 125 Items68 800,00 kr
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Trycklock för hink 2,5 L, PP, vattentättTrycklock för hink 2,5 L, PP, vattentättRIXI8-7100-025Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 13,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPrice
- Trycklock, för hink 5 L, PP, vattentättTrycklock, för hink 5 L, PP, vattentättRIXI8-7100-0505 l-hinkarLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 16,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPrice
- Spaklock för 10 L hink, PP, vattentätSpaklock för 10 L hink, PP, vattentätRIXI8-7100-10010 l-hinkarLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 48 Items - 740,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Lid for 15 l bucket, oval, PPLid for 15 l bucket, oval, PPRIXI8-7200-180Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 36 Items - 890,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Lever lid for 2 l bucket, PP, water proofLever lid for 2 l bucket, PP, water proofRIXI8-7100-018Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 180 Items - 1 900,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Lever lid for 1 l bucket, PP, water proofLever lid for 1 l bucket, PP, water proofRIXI8-7100-010Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 25 Items - 120,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proofLever lid for 0,6 l bucket, PP, water proofRIXI8-7100-006Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 435 Items - 1 900,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Lever lid for 20 l bucket, PP, water proofLever lid for 20 l bucket, PP, water proofRIXI8-7100-210Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 15 Items - 455,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Lever lid for 30 l bucket, PP, water proofLever lid for 30 l bucket, PP, water proofRIXI8-7100-300Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items - 465,00 kr